2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304371-1G OR304371-250MG OR304371-500MG
APOSOR304371-1GEA 795 EUR
APOSOR304371-1G APOSOR304371-250MG APOSOR304371-500MG
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Formule: C₈H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30003025
CAS nummer: 2007916-55-2