1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304382-1G OR304382-5G
APOSOR304382-1GEA 593 EUR
APOSOR304382-1G APOSOR304382-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19229282
CAS nummer: 1193397-42-0