5-Chloropyridazin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304389-1G OR304389-250MG
APOSOR304389-1GEA 499 EUR
APOSOR304389-1G APOSOR304389-250MG
5-Chloropyridazin-3-amine
5-Chloropyridazin-3-amine
Formule: C₄H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19214495
CAS nummer: 1314978-36-3