(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304392-1G OR304392-250MG
APOSOR304392-1GEA 252 EUR
APOSOR304392-1G APOSOR304392-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037453
CAS nummer: 1788044-13-2