2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304396-1G OR304396-250MG OR304396-500MG
APOSOR304396-1GEA 1860 EUR
APOSOR304396-1G APOSOR304396-250MG APOSOR304396-500MG
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Formule: C₆H₁₀N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28155140
CAS nummer: 1630906-86-3