2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304404-250MG OR304404-500MG
APOSOR304404-250MGEA 709 EUR
APOSOR304404-250MG APOSOR304404-500MG
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formule: C₇H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23378266
CAS nummer: 1422062-20-1