(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304412-250MG OR304412-500MG
APOSOR304412-250MGEA 795 EUR
APOSOR304412-250MG APOSOR304412-500MG
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29918531
CAS nummer: 2200278-74-4