2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304413-1G OR304413-250MG OR304413-500MG
APOSOR304413-1GEA 1570 EUR
APOSOR304413-1G APOSOR304413-250MG APOSOR304413-500MG
2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₄N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10700080
CAS nummer: 1203686-07-0