Spiro[3.3]heptan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR304421-1G OR304421-500MG
APOSOR304421-1GEA 1280 EUR
APOSOR304421-1G APOSOR304421-500MG
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Formule: C₇H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23884142
CAS nummer: 1502422-51-6