2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304423-1G OR304423-250MG OR304423-500MG
APOSOR304423-1GEA 1570 EUR
APOSOR304423-1G APOSOR304423-250MG APOSOR304423-500MG
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Formule: C₅H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17017542
CAS nummer: 920491-09-4