2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304424-1G OR304424-5G
APOSOR304424-1GEA 750 EUR
APOSOR304424-1G APOSOR304424-5G
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule: C₉H₁₇N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05861558
CAS nummer: 36392-74-2