2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304427-100MG OR304427-250MG OR304427-500MG
APOSOR304427-100MGEA 606 EUR
APOSOR304427-100MG APOSOR304427-250MG APOSOR304427-500MG
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Formule: C₆H₁₁NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22566239
CAS nummer: 1363381-30-9