4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304428-250MG OR304428-500MG
APOSOR304428-250MGEA 839 EUR
APOSOR304428-250MG APOSOR304428-500MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂O·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26096846
CAS nummer: 1439897-97-8