6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304430-1G OR304430-5G
APOSOR304430-1GEA 683 EUR
APOSOR304430-1G APOSOR304430-5G
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Formule: C₉H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19651152
CAS nummer: 855398-57-1