(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304435-100MG OR304435-250MG OR304435-500MG
APOSOR304435-100MGEA 391 EUR
APOSOR304435-100MG APOSOR304435-250MG APOSOR304435-500MG
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Formule: C₇H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037455
CAS nummer: 1810074-93-1