1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304440-1G OR304440-5G
APOSOR304440-1GEA 435 EUR
APOSOR304440-1G APOSOR304440-5G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30471614
CAS nummer: 1331825-49-0