Chloromaleic acid anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30483-1G OR30483-250MG
APOSOR30483-1GEA 0 EUR
APOSOR30483-1G APOSOR30483-250MG
Chloromaleic acid anhydride
Chloromaleic acid anhydride
Formule: C₄HClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210253
CAS nummer: 96-02-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III