Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 6-iodo-o-toluate, 3-Iodo-2-(methoxycarbonyl)toluene
OR305011-1G OR305011-250MG OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA 29.2 EUR
APOSOR305011-1G APOSOR305011-250MG APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061917
CAS nummer: 103440-55-7