tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305015-1G OR305015-250MG
APOSOR305015-1GEA 396 EUR
APOSOR305015-1G APOSOR305015-250MG
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460890
CAS nummer: 221532-96-3