4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305045-250MG OR305045-1G
APOSOR305045-250MGEA 48.3 EUR
APOSOR305045-250MG APOSOR305045-1G
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371550
CAS nummer: 476199-14-1