5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305046-250MG OR305046-1G
APOSOR305046-250MGEA 120 EUR
APOSOR305046-250MG APOSOR305046-1G
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
MW: 208.234 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371536
CAS nummer: 23046-02-8