6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305047-250MG OR305047-1G
APOSOR305047-250MGEA 73 EUR
APOSOR305047-250MG APOSOR305047-1G
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
MW: 208.234 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371542
CAS nummer: 102539-79-7