5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305067-250MG OR305067-500MG
APOSOR305067-250MGEA 950 EUR
APOSOR305067-250MG APOSOR305067-500MG
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13183030
CAS nummer: 209804-25-1