4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305069-250MG OR305069-1G
APOSOR305069-250MGEA 117 EUR
APOSOR305069-250MG APOSOR305069-1G
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696785
CAS nummer: 944898-78-6