6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305084-1G OR305084-250MG OR305084-5G
APOSOR305084-1GEA 57 EUR
APOSOR305084-1G APOSOR305084-250MG APOSOR305084-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781580
CAS nummer: 885521-37-9