4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305098-100MG OR305098-250MG OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA 73 EUR
APOSOR305098-100MG APOSOR305098-250MG APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Smeltpunt: 176…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176960
CAS nummer: 16640-87-2