3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305110-1G OR305110-250MG
APOSOR305110-1GEA 87.6 EUR
APOSOR305110-1G APOSOR305110-250MG
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole
Formule: C₉H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374362
CAS nummer: 886363-74-2