Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305115-1G OR305115-250MG
APOSOR305115-1GEA 42.4 EUR
APOSOR305115-1G APOSOR305115-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Smeltpunt: 148…153 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09749941
CAS nummer: 1000342-30-2