6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305136-1G OR305136-250MG
APOSOR305136-1GEA 614 EUR
APOSOR305136-1G APOSOR305136-250MG
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25460294
CAS nummer: 1214900-44-3