1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305152-250MG OR305152-1G
APOSOR305152-250MGEA 76 EUR
APOSOR305152-250MG APOSOR305152-1G
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13177175
CAS nummer: 29096-64-8