4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305176-1G OR305176-250MG
APOSOR305176-1GEA 462 EUR
APOSOR305176-1G APOSOR305176-250MG
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08668843
CAS nummer: 15548-89-7