5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305186-250MG OR305186-100MG
APOSOR305186-250MGEA 246 EUR
APOSOR305186-250MG APOSOR305186-100MG
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₆H₆N₄
Smeltpunt: 164…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846337
CAS nummer: 69825-84-9