3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305191-1G OR305191-250MG
APOSOR305191-1GEA 301 EUR
APOSOR305191-1G APOSOR305191-250MG
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06254751
CAS nummer: 24638-31-1