1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1H-Indol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR305200-1G OR305200-250MG
APOSOR305200-1GEA 185 EUR
APOSOR305200-1G APOSOR305200-250MG
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09879158
CAS nummer: 937366-54-6