2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305260-250MG OR305260-1G OR305260-5G
APOSOR305260-250MGEA 60 EUR
APOSOR305260-250MG APOSOR305260-1G APOSOR305260-5G
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
Formule: C₈H₁₀N₂
Smeltpunt: 44…45 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08234591
CAS nummer: 52537-01-6