1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305285-250MG OR305285-1G
APOSOR305285-250MGEA 760 EUR
APOSOR305285-250MG APOSOR305285-1G
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13177824
CAS nummer: 23386-40-5