3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305308-1G OR305308-250MG
APOSOR305308-1GEA 104 EUR
APOSOR305308-1G APOSOR305308-250MG
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Formule: C₄H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778413
CAS nummer: 89102-73-8