7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305333-250MG OR305333-100MG OR305333-1G
APOSOR305333-250MGEA 198 EUR
APOSOR305333-250MG APOSOR305333-100MG APOSOR305333-1G
7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C₇H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236755
CAS nummer: 94220-38-9