1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305341-250MG OR305341-1G
APOSOR305341-250MGEA 456 EUR
APOSOR305341-250MG APOSOR305341-1G
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18260541
CAS nummer: 1256802-03-5