4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305364-250MG OR305364-1G
APOSOR305364-250MGEA 141 EUR
APOSOR305364-250MG APOSOR305364-1G
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13177853
CAS nummer: 870244-35-2