6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305394-1G OR305394-10G OR305394-5G
APOSOR305394-1GEA 30.8 EUR
APOSOR305394-1G APOSOR305394-10G APOSOR305394-5G
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₇H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456552
CAS nummer: 79173-38-9