4-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305397-1G OR305397-250MG
APOSOR305397-1GEA 0 EUR
APOSOR305397-1G APOSOR305397-250MG
4-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
4-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄IN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846314
CAS nummer: 861881-02-9