5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305428-1G OR305428-250MG
APOSOR305428-1GEA 101 EUR
APOSOR305428-1G APOSOR305428-250MG
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₉H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022451
CAS nummer: 39136-63-5