Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305438-1G OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA 285 EUR
APOSOR305438-1G APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄O₅
Smeltpunt: 60…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03271523
CAS nummer: 52506-21-5