Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305443-1G OR305443-250MG
APOSOR305443-1GEA 540 EUR
APOSOR305443-1G APOSOR305443-250MG
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24642226
CAS nummer: 1000373-79-4