Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl (5-butyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Parbendazole
OR305450-1G OR305450-100MG OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA 203 EUR
APOSOR305450-1G APOSOR305450-100MG APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Formule: C₁₃H₁₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00864534
CAS nummer: 14255-87-9
EINECS: 238-133-3