8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305494-250MG OR305494-100MG OR305494-1G
APOSOR305494-250MGEA 175 EUR
APOSOR305494-250MG APOSOR305494-100MG APOSOR305494-1G
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20040069
CAS nummer: 56468-23-6