5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305534-1G OR305534-250MG OR305534-5G
APOSOR305534-1GEA 68.7 EUR
APOSOR305534-1G APOSOR305534-250MG APOSOR305534-5G
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Formule: C₆H₅BrO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22555992
CAS nummer: 16492-75-4