Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30560-1G OR30560-250MG
APOSOR30560-1GEA 637 EUR
APOSOR30560-1G APOSOR30560-250MG
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Isoquinoline-6-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06227438
CAS nummer: 173089-81-1