2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305601-1G OR305601-250MG
APOSOR305601-1GEA 474 EUR
APOSOR305601-1G APOSOR305601-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18382584
CAS nummer: 23596-28-3